Seleccione un Tamaño
| Talla/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|
0.1 mmol | Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad | 175,00 € |
0.25 g | Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad | 522,00 € |
Acerca de este artículo
175,00 €
product line
Proligo Reagents
Quality Segment
assay
≥96.0% (reversed phase HPLC), ≥97% (31P-NMR)
suitability
conforms to structure for H-NMR
compatibility
configured for PerkinElmer, configured for Polygen
storage temp.
−20°C
SMILES string
COc1ccc(cc1)C(N2[C@H]3CS[C@@H](CCCCC(=O)NCCCCCCOP(OCCC#N)N(C(C)C)C(C)C)[C@H]3NC2=O)(c4ccccc4)c5ccc(OC)cc5
InChI
1S/C46H64N5O6PS/c1-34(2)51(35(3)4)58(57-32-16-29-47)56-31-15-8-7-14-30-48-43(52)20-13-12-19-42-44-41(33-59-42)50(45(53)49-44)46(36-17-10-9-11-18-36,37-21-25-39(54-5)26-22-37)38-23-27-40(55-6)28-24-38/h9-11,17-18,21-28,34-35,41-42,44H,7-8,12-16,19-20,30-33H2,1-6H3,(H,48,52)(H,49,53)/t41-,42-,44-,58?/m0/s1
InChI key
RBXYKQBFPLXSJS-RYQQVEDISA-N
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| description configured for PerkinElmer, configured for Polygen | description configured for ABI | description configured for PerkinElmer, configured for Polygen | description configured for PerkinElmer, configured for Polygen |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| assay ≥97% (31P-NMR), ≥96.0% (reversed phase HPLC) | assay ≥96.0% (reversed phase HPLC), ≥97% (31P-NMR) | assay ≥98.0% (reversed phase HPLC), ≥98% (31P-NMR) | assay ≥99.0% (reversed phase HPLC), ≥99% (31P-NMR) |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C |
| product line Proligo Reagents | product line Proligo Reagents | product line Proligo Reagents | product line Proligo Reagents |
| compatibility configured for PerkinElmer, configured for Polygen | compatibility configured for ABI | compatibility configured for PerkinElmer, configured for Polygen | compatibility configured for Polygen, configured for PerkinElmer |
| suitability conforms to structure for H-NMR | suitability conforms to structure for H-NMR | suitability - | suitability - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under DMT-Biotin-C6 Phosphoramidite
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
¿Qué está pasando?
WGK 3
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?