Merck
W267215
Sigma-Aldrich
4-(4-Methoxyphenyl)-2-butanone
natural, ≥96%, FG
Sinónimos:
Anisylacetone
Seleccione un Tamaño
W267215-SAMPLE-K
49,20 €
100 G
73,70 €
1 KG
393,00 €
49,20 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
W267215-SAMPLE-K
49,20 €
100 G
73,70 €
1 KG
393,00 €
About This Item
Fórmula lineal:
CH3OC6H4CH2CH2COCH3
Número de CAS:
Peso molecular:
178.23
Número de FEMA:
2672
Beilstein:
1869592
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
Número Flavis:
7.029
NACRES:
NA.21
49,20 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
origen biológico
botanical
grado
FG
Kosher
natural
cumplimiento norm.
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
Ensayo
≥96%
índice de refracción
n20/D 1.519 (lit.)
bp
152-153 °C/15 mmHg (lit.)
mp
8 °C (lit.)
densidad
1.046 g/mL at 25 °C (lit.)
Documentación
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentario
no known allergens
Organoléptico
fruity; floral; raspberry; sweet
cadena SMILES
COc1ccc(CCC(C)=O)cc1
InChI
1S/C11H14O2/c1-9(12)3-4-10-5-7-11(13-2)8-6-10/h5-8H,3-4H2,1-2H3
Clave InChI
PCBSXBYCASFXTM-UHFFFAOYSA-N
Otras notas
Download our Flavors and Fragrances Catalog to view our entire product line.
Subscribe to our Newsletter to keep up to date on our latest Flavors and Fragrances offerings.
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)