Merck
Z-007
Supelco
Zolpidem phenyl-4-carboxylic acid solution
500 μg/mL in acetonitrile: water (1:1), ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
Seleccione un Tamaño
1 ML
251,00 €
251,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 ML
251,00 €
About This Item
Número de CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.24
251,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
grado
certified reference material
Nivel de calidad
Formulario
liquid
Características
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
envase
ampule of 1 mL
fabricante / nombre comercial
Cerilliant®
concentración
500 μg/mL in acetonitrile: water (1:1)
técnicas
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
aplicaciones
clinical testing
Formato
single component solution
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
CN(C)C(=O)Cc1c(nc2ccc(C)cn12)-c3ccc(cc3)C(O)=O
InChI
1S/C19H19N3O3/c1-12-4-9-16-20-18(13-5-7-14(8-6-13)19(24)25)15(22(16)11-12)10-17(23)21(2)3/h4-9,11H,10H2,1-3H3,(H,24,25)
Clave InChI
FELZONDEFBLTSP-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Zolpidem Phenyl-4-carboxylic acid is the major urinary metabolite of zolpidem, accounting for 51% of an administered dose. Literature references indicate the metabolite can be found in urine for 2-3 days following ingestion of a single therapeutic dose of zolpidem.[1] Zolpidem, marketed as Ambien® or Stilnox®, is a nonbenzodiazepine used for the short-term treatment of insomnia.
Información legal
Ambien is a registered trademark of Sanofi S.A.
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Stilnox is a registered trademark of Sanofi S.A.
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
55.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
13 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
John H Lewis et al.
Journal of analytical toxicology, 31(4), 195-199 (2007-06-09)
Zolpidem is a non-benzodiazepine hypnotic that has been implicated in both drug-facilitated sexual assault and drink spiking. Detection of the drug in urine is extremely difficult because of its extensive metabolism. A method is presented for the detection and quantitation