Merck
W267201
Sigma-Aldrich
4-(4-Methoxyphenyl)-2-butanone
≥98%, FCC, FG
Sinónimos:
raspberry ketone methyl ether, Anisylacetone
Seleccione un Tamaño
W267201-SAMPLE-K
47,40 €
100 G
54,10 €
1 KG
83,70 €
5 KG
356,00 €
47,40 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granelSolicitar más información
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
W267201-SAMPLE-K
47,40 €
100 G
54,10 €
1 KG
83,70 €
5 KG
356,00 €
About This Item
Fórmula lineal:
CH3OC6H4CH2CH2COCH3
Número de CAS:
Peso molecular:
178.23
Número de FEMA:
2672
Beilstein:
1869592
Número CE:
nº del Consejo Europeo:
163
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de la sustancia en PubChem:
Número Flavis:
7.029
NACRES:
NA.21
47,40 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granelSolicitar más información
origen biológico
synthetic
Nivel de calidad
grado
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
Agency
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
cumplimiento norm.
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
Ensayo
≥98%
índice de refracción
n20/D 1.519 (lit.)
bp
152-153 °C/15 mmHg (lit.)
mp
8 °C (lit.)
densidad
1.046 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
flavors and fragrances
Documentación
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentario
no known allergens
alérgeno de la fragancia
no known allergens
Organoléptico
woody; fruity; raspberry; sweet
cadena SMILES
COc1ccc(CCC(C)=O)cc1
InChI
1S/C11H14O2/c1-9(12)3-4-10-5-7-11(13-2)8-6-10/h5-8H,3-4H2,1-2H3
Clave InChI
PCBSXBYCASFXTM-UHFFFAOYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)