Documentos clave
658403
Sigma-Aldrich
AG 538
A potent, cell-premeable, reversible, and competitive inhibitor of IGF-1 receptor kinase (IC₅₀ = 400 nM).
Sinónimos:
AG 538, α-Cyano-(3,4-dihydroxy)cinnamoyl-(3ʹ,4ʹ-dihydroxyphenyl)ketone, Tyrphostin AG 538
Seleccione un Tamaño
5 MG
80,10 €
80,10 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 MG
80,10 €
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C16HN11O5
Número de CAS:
Peso molecular:
427.25
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
80,10 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Nivel de calidad
Ensayo
≥95% (HPLC)
Formulario
solid
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
protect from light
color
dark orange to brown
solubilidad
DMSO: 5 mg/mL
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
−20°C
Descripción general
A potent, cell-premeable, reversible, and competitive inhibitor of IGF-1R (insulin-like growth factor-1 receptor) kinase autophosphorylation (IC50 = 400 nM). Also inhibits the phosphorylation of PTK substrate poly (Glu,Tyr) by IGF-1R, IR, EGF-R, and Src (IC50 = 60 nM, 113 nM, and 2.4 µM respectively). Inhibits the phosphorylation of PKB at a much higher concentration (IC50 = 76 µM). Inhibition is competitive with respect to the substrate binding site of IGF-1R kinase. Also inhibits the authophosphorylation of IGF-1R and the activation of PKB and ERK2 in NIH-3T3 cells over-expressing IGF-1R.
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Cell permeable: yes
Primary Target
IGF-1 receptor kinase
Product competes with ATP.
Reversible: yes
Target IC50: 400 nM against IGF-1 receptor kinase
Envase
Packaged under inert gas
Advertencia
Toxicity: Standard Handling (A)
Reconstitución
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 3 months at -20°C.
Otras notas
Blum, G., et al. 2000. Biochemistry39, 15705.
Información legal
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable