VISCCS14
CCS Viscosity Standard
ASTM D 5293 and SAE Specification J300
Sinónimos:
Cold-Cranking Simulator Viscosity Standard
Seleccione un Tamaño
1450,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
1450,00 €
Productos recomendados
grado
certified reference material
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
envase
kit of 14 × 500 mL
fabricante / nombre comercial
Paragon Scientific Ltd
aplicaciones
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Formato
mixture
Categorías relacionadas
Descripción general
CCS Calibration Kit - 14 x 500mL, includes following products: CL10, CL12, CL14, CL16, CL19, CL22, CL25 (x2) , CL28, CL32, CL38, CL48, CL60, CL68. Paragon ISO 17025 / ISO 17034 certified CCS viscosity standards are for the calibration and verification of analytical equipment used in Cold Cranking Simulator (CCS) oil testing to ASTM D5293 and SAE Specification J300.
Características y beneficios
- Full Traceability to national standards.
- Ensures full compliance to ASTM & IP test method protocol.
- Shelf life of 2 years.
- Tamper-evident security packaging.
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)