Documentos clave
MGVS100
Medical Viscosity Standard
Medical Viscosity Standard
viscosity 10.00 mPa.s (25.00 °C)
Seleccione un Tamaño
100 ML
59,80 €
500 ML
255,00 €
59,80 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 ML
59,80 €
500 ML
255,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
59,80 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
fabricante / nombre comercial
Paragon Scientific Ltd
viscosidad
10.00 mPa.s(25.00 °C)
aplicaciones
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
temp. de almacenamiento
2-8°C
Descripción general
Find detailed technical data for all Paragon Medical Viscosity Standards on the Paragon Scientific webpage
These products contain antibacterial agent.
This product is a certified reference material (CRM) certified to International Standards BS EN ISO / IEC 17025 under UKAS accreditation
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Preguntas
  1. Hi. I wonder if it possible to get the viscosity value of MGVS100 at 20C? It would be really helpful.
    1 respuesta
    1. This line of Medical Viscosity Standards, manufactured by Paragon Scientific Ltd, is measured only at 25 °C and 37 °C.
      ¿Le ha resultado útil?
Revisiones
Filtros activos
  1. 1 valoración sin reseña