Documentos clave
S60
General Purpose Viscosity Standard; UKAS ISO/IEC17025 and ISO 17034 certified
viscosity 100.7 mPa.s (25 °C)
Sinónimos:
Certified Viscosity Calibration Fluid
Seleccione un Tamaño
500 ML
115,00 €
115,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
500 ML
115,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
115,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
fabricante / nombre comercial
Paragon Scientific Ltd
viscosidad
100.7 mPa.s(25 °C)
aplicaciones
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Formato
mixture
Descripción general
Please note that the value stated on this page is nominal. All certified values for the current lots of all Paragon General Viscosity Standards can be found on the Paragon Scientific webpage
This product is a certified reference material (CRM) certified to International Standards BS EN ISO / IEC 17025 and ISO 17034 under UKAS accreditation.
Pictogramas
Health hazard
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Asp. Tox. 1
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Xiaoxun Han et al.
Journal of chromatographic science, 57(2), 116-121 (2018-10-03)
In this work, two kinds of monolith-based immobilized enzyme microreactors (IMER) were compared in terms of monolith properties and digestion performance. Two monoliths were prepared involving poly (tetraethoxysiLane-co-3-aminopropyltriethoxysilane) (poly (TEOS-co-APTES)) monolith and poly (N-acryloxysuccinimide-co-acrylamide-co-ethylene dimethacrylate) (poly (NAS-co-AA-co-EDMA)) monolith for covalent