Documentos clave
VISCCS18
CCS Viscosity Standard
ASTM D 5293 and SAE Specification J300
Sinónimos:
Cold-Cranking Simulator Viscosity Standard
Seleccione un Tamaño
18 X 500 ML
1450,00 €
1450,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
18 X 500 ML
1450,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
1450,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
grado
certified reference material
Nivel de calidad
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
envase
pkg of 18 × 500 mL
fabricante / nombre comercial
Paragon Scientific Ltd
aplicaciones
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Descripción general
This product is a certified reference material (CRM) certified to International Standards BS EN ISO / IEC 17025 and ISO 17034 under UKAS accreditation.
Pictogramas
Health hazard
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Asp. Tox. 1
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)