I114
p-Iodoclonidine hydrochloride
analytical standard, for drug analysis
Sinónimos:
2-[(2,6-Dichloro-4-iodophenyl)imino]imidazoline hydrochloride
Seleccione un Tamaño
59,70 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
59,70 €
Productos recomendados
Nivel de calidad
Formulario
solid
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
color
white to off-white
solubilidad
H2O: soluble
aplicaciones
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
veterinary
Formato
neat
cadena SMILES
Cl[H].Clc1cc(I)cc(Cl)c1\N=C2/NCCN2
InChI
1S/C9H8Cl2IN3.ClH/c10-6-3-5(12)4-7(11)8(6)15-9-13-1-2-14-9;/h3-4H,1-2H2,(H2,13,14,15);1H
Clave InChI
ULCGXOSKNHMYAX-UHFFFAOYSA-N
Información sobre el gen
human ... ADRA2A(150) , ADRA2B(151) , ADRA2C(152)
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)