Saltar a
SML2354
HMR-1556
≥98% (HPLC), KCNQ1-KCNE1 (KvLQT1-MinK) blocker, powder
Sinónimos:
(3R,4S)-(+)-N-[3-Hydroxy-2,2-dimethyl-6-(4,4,4,-trifluorobutoxy)chroman-4-yl]-N-methylmethanesulfonamide, Chromanol HMR 1556, HMR 1556, HMR1556, N-[(3R,4S)-3,4-Dihydro-3-hydroxy-2,2-dimethyl-6-(4,4,4-trifluorobutoxy)-2H-1-benzopyran-4-yl]-N-methylmethanesulfonamide
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Talla/SKUDisponibilidadPrecio
5 mg
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
110,00 €
25 mg
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
441,00 €
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C17H24F3NO5S
Número CAS:
Peso molecular:
411.44
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
110,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
​
Solicita un pedido personalizado
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Nombre del producto
HMR-1556, ≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
optical activity
[α]/D +2 to +3.5°, c = 0.1 in methanol
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC1([C@@H]([C@H](C2=CC(OCCCC(F)(F)F)=CC=C2O1)N(C)S(C)(=O)=O)O)C
InChI
1S/C17H24F3NO5S/c1-16(2)15(22)14(21(3)27(4,23)24)12-10-11(6-7-13(12)26-16)25-9-5-8-17(18,19)20/h6-7,10,14-15,22H,5,8-9H2,1-4H3/t14-,15+/m0/s1
InChI key
SRZRLJWUQFIZRH-LSDHHAIUSA-N
Biochem/physiol Actions
HMR-1556 is a potent and selective blocker of the heteromeric KCNQ1-KCNE1 (KvLQT1-MinK) voltage-gated channel-mediated slowly activating K+ current (IKs IC50 = 120 nM in hKCNE1-transfected Xenopus oocytes; little or no inhibition of Herg, Kv1.3 (KCNA3), Kv1.5 (KCNA5), Kir2.1 (KCNJ2), HCN2 (BCNG2) current in respective oocyte transfectants). HMR-1556 is more potent than chromanol 293B (IKs IC50 = 34 nM and 2.1 μM, respectively; guinea pig ventricular myocytes), being inefficient against L-type Ca2+ channel or rapidly delayed & inward rectifier currents (IKr & IK1) in guinea pig ventricular myocytes, nor transient & sustained outward currents, I(to) & I(sus), in rat ventricular myocytes.
Potent and selective blocker of the heteromeric KCNQ1-KCNE1 (KvLQT1-MinK) voltage-gated channel-mediated slowly activating K+ current (Iks).
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
SML0271SML1812
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: >10 mg/mL
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
color
white to beige
color
white to light brown
color
white to beige
optical activity
[α]/D +2 to +3.5°, c = 0.1 in methanol
optical activity
-
optical activity
-
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
¿Qué está pasando?
WGK 3
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)