Documentos clave
CCW4075
Millipore
SGQ + Broth in tubes
Liquid medium in Tube for low acid beverage spoiling microorganism, specially Dekkera spp., suitable for microbiology
Sinónimos:
SGQB
Seleccione un Tamaño
20 X 10 ML
79,10 €
79,10 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar más información
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
20 X 10 ML
79,10 €
About This Item
Código UNSPSC:
41106200
NACRES:
NA.74
79,10 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar más información
Nivel de calidad
Formulario
liquid
caducidad
12 mo. at 8‑25 °C
Características
ready-to-use
envase
box of 20 tubes
condiciones de almacenamiento
(Tightly closed)
capacidad
2 mL
filling volume
10 mL
tubo capacidad
10 mL
color
pale yellow
pH
4.3±0.2 (25 °C)
aplicaciones
food and beverages
microbiology
temp. de almacenamiento
15-25°C
idoneidad
Brettanomyces/Dekkera spp.
Descripción general
The SGQ + Broth allows the growth of organisms that can spoil low-acid beverages, especially Dekkera spp.
Aplicación
SGQ + Broth in tubes is used to detect low acid beverage spoiling microorganisms, specially Dekkera spp.
Componentes
  • 1 box with 20 tubes
  • 16x113 mm glass tubes, ink labeled
  • Metal-Non injectable caps
Otras notas
  • Liquid medium formulated according to the specifications of the customer
  • Use the medium according to the intended purpose, samples, and validated methods
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Listados normativos
Los listados normativos se proporcionan para los productos químicos principalmente. Para los productos no químicos sólo se puede proporcionar información limitada. Si no hay ninguna entrada, significa que ninguno de los componentes está en la lista. Es obligación del usuario garantizar el uso seguro y legal del producto.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)