CCW4111
SGQ Broth in tubes
Liquid medium in Tubes for fungi and yeasts, especially for Dekkera spp., suitable for microbiology
Sinónimos:
SGQB
Seleccione un Tamaño
79,10 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
79,10 €
Productos recomendados
Nivel de calidad
Formulario
suspension
caducidad
12 mo. at 8‑25
Características
ready-to-use
envase
box of 20 tubes
condiciones de almacenamiento
(Tightly closed)
Parámetros
10 mL filling volume
color
slightly yellowish
pH
4.3±0.2 (25 °C)
aplicaciones
food and beverages
microbiology
idoneidad
lactic acid bacteria
Descripción general
Aplicación
Componentes
- 1 box with 20 tubes
- 16x113 mm glass tubes, ink labeled
Otras notas
- Liquid medium formulated according to the specifications of the customer.
- Use the medium according to the intended purpose, samples, and validated methods.
Producto relacionado
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Listados normativos
Los listados normativos se proporcionan para los productos químicos principalmente. Para los productos no químicos sólo se puede proporcionar información limitada. Si no hay ninguna entrada, significa que ninguno de los componentes está en la lista. Es obligación del usuario garantizar el uso seguro y legal del producto.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)