MHA000P2P
Caldo selectivo para Pseudomonas
pkg of 2 mL, Ampoule, Selective media for Pseudomonas. Inhibits other bacteria.
Sinónimos:
Caldo PS
formulario
liquid
caducidad
12 mo.
Características
ready-to-use
envase
pkg of 2 mL
pack of 50 tests
color
amber to green-amber, some particulates may be present in final product
entrada
sample type beer
sample type soft drink
sample type bottled water
sample type sport drink
sample type food(s)
sample type beverage(s)
sample type cosmetics
sample type wine
sample type cider
pH
7.1±0.2 (25.0 °C)
aplicaciones
bioburden testing
clinical
cosmetics
environmental
food and beverages
industrial qc (microbial monitoring)
microbiology
water monitoring
compatibilidad
for use with MF-method
for use with Microfil®
for use with MicropreSure®
for use with Milliflex®
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
2-8°C
idoneidad
Pseudomonas spp.
Descripción general
Aplicación
Envase
Especificaciones
Medio de cultivo
Nota de análisis
P. aeruginosa (ATCC 27853)
Información legal
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable