Merck
BCR550
Glutaraldehyde 2,4-dinitrophenylhydrazone
ERM®, certified reference material
Sinónimos:
Glutaraldehyde bis(2,4-dinitrophenylhydrazone)
Seleccione un Tamaño
BCR550-5MG
198,00 €
198,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
BCR550-5MG
198,00 €
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C17H16N8O8
Número de CAS:
Peso molecular:
460.36
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.24
198,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
grado
certified reference material
Agency
ERM®
fabricante / nombre comercial
JRC
aplicaciones
environmental
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
[O-][N+](=O)c1ccc(N\N=C\CCC\C=N/Nc2ccc(cc2[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O)c(c1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C17H16N8O8/c26-22(27)12-4-6-14(16(10-12)24(30)31)20-18-8-2-1-3-9-19-21-15-7-5-13(23(28)29)11-17(15)25(32)33/h4-11,20-21H,1-3H2/b18-8-,19-9+
Clave InChI
QAUJHIMXYLFORD-NCEWWTOFSA-N
Nota de análisis
For more information please see:
BCR550
Información legal
ERM is a registered trademark of European Commission
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable