92342
Galangin
analytical standard
Sinónimos:
3,5,7-Trihydroxyflavone, Norizalpinin
Seleccione un Tamaño
217,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
217,00 €
Productos recomendados
grado
analytical standard
Nivel de calidad
Ensayo
≥97.0% (HPLC)
Formulario
powder or crystals
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
color
faint yellow to dark yellow
mp
214-215 °C (lit.)
aplicaciones
food and beverages
Formato
neat
cadena SMILES
Oc1cc(O)c2C(=O)C(O)=C(Oc2c1)c3ccccc3
InChI
1S/C15H10O5/c16-9-6-10(17)12-11(7-9)20-15(14(19)13(12)18)8-4-2-1-3-5-8/h1-7,16-17,19H
Clave InChI
VCCRNZQBSJXYJD-UHFFFAOYSA-N
Productos recomendados
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?