Saltar a
96353
Kaempferol
analytical standard
Sinónimos:
3,4′,5,7-Tetrahydroxyflavone, 3,5,7-Trihydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)-4H-1-benzopyran-4-one, Robigenin
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
10 mg
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
275,00 €
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C15H10O6
Número CAS:
Peso molecular:
286.24
UNSPSC Code:
85151701
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
EC Number:
208-287-6
Beilstein/REAXYS Number:
304401
MDL number:
275,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicita un pedido personalizado
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
grade
analytical standard
Quality Segment
assay
≥99.0% (HPLC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
food and beverages
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Oc1ccc(cc1)C2=C(O)C(=O)c3c(O)cc(O)cc3O2
InChI
1S/C15H10O6/c16-8-3-1-7(2-4-8)15-14(20)13(19)12-10(18)5-9(17)6-11(12)21-15/h1-6,16-18,20H
InChI key
IYRMWMYZSQPJKC-UHFFFAOYSA-N
General description
Kaempferol is a bioflavonoid and a main component of the extract of Ginkgo biloba. It is also present in a variety of fruits and vegetables. It may serve as a potent candidate in the treatment of postmenopausal bone loss.
Application
Chromogenic reagent for antimony in the low ppm range and for gallium and indium in the sub-ppm range.
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Biochem/physiol Actions
Potent inhibitor of osteoclastic bone resorption. The effect is believed to be attributable to both the antioxidant and estrogenic activities of kaempferol.
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Other Notes
This compound is commonly found in plants of the genus: allium cinnamomum crataegus echinacea eucalyptus ginkgo glycyrrhiza hypericum lycium pimpinella primula sambucus
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
600101354900K0133
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
-
format
neat
format
-
format
neat
format
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
grade
analytical standard
grade
-
grade
pharmaceutical primary standard
grade
-
assay
≥99.0% (HPLC)
assay
≥97.0% (HPLC)
assay
-
assay
≥90% (HPLC)
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
room temp
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Kaempferol
signalword
Warning
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
pictograms
Health hazardExclamation mark
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Skin Irrit. 2
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)