71723
Sodium DL-lactate solution
50% in H2O
Sinónimos:
DL-Lactic acid sodium salt
About This Item
Productos recomendados
Formulario
solution
concentración
50% in H2O
cadena SMILES
[Na+].CC(O)C([O-])=O
InChI
1S/C3H6O3.Na/c1-2(4)3(5)6;/h2,4H,1H3,(H,5,6);/q;+1/p-1
Clave InChI
NGSFWBMYFKHRBD-UHFFFAOYSA-M
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?