Merck
364487
Sigma-Aldrich
N-(Diphenylmethylene)glycine tert-butyl ester
98%
Sinónimos:
tert-Butyl(diphenylmethyleneamino)acetate
About This Item
Fórmula lineal:
(C6H5)2C=NCH2CO2C(CH3)3
Número de CAS:
Peso molecular:
295.38
Número MDL:
Código UNSPSC:
12171500
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.47
Nivel de calidad
Ensayo
98%
Formulario
powder, crystals or chunks
mp
114-115 °C (lit.)
aplicaciones
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temp. de almacenamiento
room temp
cadena SMILES
CC(C)(C)OC(=O)C\N=C(/c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C19H21NO2/c1-19(2,3)22-17(21)14-20-18(15-10-6-4-7-11-15)16-12-8-5-9-13-16/h4-13H,14H2,1-3H3
Clave InChI
YSHDPXQDVKNPKA-UHFFFAOYSA-N
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Masakatsu Kanazawa et al.
Journal of nuclear medicine : official publication, Society of Nuclear Medicine, 57(2), 303-308 (2015-11-14)
We recently developed a novel PET probe, 6-(11)C-methyl-m-tyrosine ((11)C-6MemTyr), for quantitative imaging of presynaptic dopamine synthesis in the living brain. In the present study, (11)C-6MemTyr was compared with β-(11)C-l-DOPA and 6-(18)F-fluoro-l-dopa ((18)F-FDOPA) in the brains of normal and Parkinson disease