Merck
374482
Sigma-Aldrich
N-Benzylquininium chloride
95%
Sinónimos:
QUIBEC
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C27H31ClN2O2
Número de CAS:
Peso molecular:
451.00
Beilstein:
5702637
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Nivel de calidad
Ensayo
95%
actividad óptica
[α]20/D −235°, c = 1.5 in H2O
mp
200-205 °C (dec.) (lit.)
grupo funcional
hydroxyl
phenyl
cadena SMILES
[Cl-].COc1ccc2nccc([C@@H](O)[C@@H]3C[C@@H]4CC[N@+]3(C[C@@H]4C=C)Cc5ccccc5)c2c1
InChI
1S/C27H31N2O2.ClH/c1-3-20-18-29(17-19-7-5-4-6-8-19)14-12-21(20)15-26(29)27(30)23-11-13-28-25-10-9-22(31-2)16-24(23)25;/h3-11,13,16,20-21,26-27,30H,1,12,14-15,17-18H2,2H3;1H/q+1;/p-1/t20-,21-,26-,27+,29+;/m0./s1
Clave InChI
JYDIJFKNXHPWBJ-GOGFHWEMSA-M
Categorías relacionadas
Descripción general
N-Benzylquininium chloride (or Quibec) belongs to the class of cinchona family of alkaloids. It is used as a catalyst in the presence of hydroxide bases in various phase transfer reactions, epoxidations, alkylations, and Michael reactions.
Aplicación
N-Benzylquininium chloride can be used as a phase transfer catalyst:
  • In the sulfenylation of various β-keto sulfoxides.
  • To synthesize N-carbamoyl-protected β-nitroamines from α-amido sulfones by asymmetric aza-Henry reaction.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Sulfenylation of β-keto sulfoxides. III. Diastereoselectivity induced by a chiral phase transfer catalyst
Wladislaw B, et al.
Tetrahedron, 55(41), 12023-12030 (1999)
Phase-Transfer-Catalyzed Asymmetric Aza-Henry Reaction Using N-Carbamoyl Imines Generated In Situ from ?-Amido Sulfones
Fini F, et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 44(48), 7975-7978 (2005)
N-Benzylquininium Chloride
Bos Mary E, et al.
Encyclopedia of Reagents for Organic Synthesis, Second Edition, 1-7 (2001)