Merck
361526
Sigma-Aldrich
2-(3-Aminophenylsulfonyl)ethanol hydrochloride
97%
Seleccione un Tamaño
1 G
209,00 €
209,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 G
209,00 €
About This Item
Fórmula lineal:
H2NC6H4SO2CH2CH2OH · HCl
Número de CAS:
Peso molecular:
237.70
Número MDL:
Código UNSPSC:
12171500
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.47
209,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Ensayo
97%
Formulario
powder or crystals
mp
210 °C (dec.) (lit.)
aplicaciones
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temp. de almacenamiento
room temp
cadena SMILES
Cl.Nc1cccc(c1)S(=O)(=O)CCO
InChI
1S/C8H11NO3S.ClH/c9-7-2-1-3-8(6-7)13(11,12)5-4-10;/h1-3,6,10H,4-5,9H2;1H
Clave InChI
VTZPDMOWNKSUSG-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)