Merck
M44451
Sigma-Aldrich
4,4′-Methylenebis(N,N-dimethylaniline)
97.5 - 102.5% purity, powder, crystals or chunks
Sinónimos:
N,N,N′,N′-Tetramethyl-4,4′-diaminodiphenylmethane, N,N,N′,N′-Tetramethyl-4,4′-methylenedianiline, Arnolds base, Michlers base
Seleccione un Tamaño
5 G
48,00 €
100 G
177,00 €
500 G
833,00 €
48,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 G
48,00 €
100 G
177,00 €
500 G
833,00 €
About This Item
Fórmula lineal:
CH2[C6H4N(CH3)2]2
Número de CAS:
Peso molecular:
254.37
Beilstein:
479956
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12171500
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.47
48,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Nombre del producto
4,4′-Methylenebis(N,N-dimethylaniline), 97.5% (GC)
Ensayo
97.5% (GC)
Formulario
powder, crystals or chunks
técnicas
titration: suitable
color
white to faint beige, to Tan
mp
88-89 °C (lit.)
aplicaciones
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temp. de almacenamiento
room temp
cadena SMILES
CN(C)c1ccc(Cc2ccc(cc2)N(C)C)cc1
InChI
1S/C17H22N2/c1-18(2)16-9-5-14(6-10-16)13-15-7-11-17(12-8-15)19(3)4/h5-12H,13H2,1-4H3
Clave InChI
JNRLEMMIVRBKJE-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
4,4′-Methylenebis(N,N-dimethylaniline) is an intermediate in dye manufacture and works as a reagent for the determination of lead.[1] It is suitable for the qualitative assay of cyanogens.[2]
Aplicación
4,4′-Methylenebis(N,N-dimethylaniline) has been used to check the production of hydrogen cyanide by bacteria.[3]
4,4′-Methylenebis(N,N-dimethylaniline) has been used as a component in the preparation of Feigl-Anger paper for visualizing HCN release.[4] It may also be suitable for the preparation and characterization of inclusion complex with β-cyclodextrin.[5]
Acciones bioquímicas o fisiológicas
4,4′-Methylenebis(N,N-dimethylaniline) is used in the adduct purification of precursors. It is used as an intermediate in the preparation of its hydrochloric salt.[5]
Pictogramas
Health hazardEnvironment
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
352.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
178 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Listados normativos
Los listados normativos se proporcionan para los productos químicos principalmente. Para los productos no químicos sólo se puede proporcionar información limitada. Si no hay ninguna entrada, significa que ninguno de los componentes está en la lista. Es obligación del usuario garantizar el uso seguro y legal del producto.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Eighth Annual Report on Carcinogens (1999)
Is the ability of biocontrol fluorescent pseudomonads to produce the antifungal metabolite 2,4-diacetylphloroglucinol really synonymous with higher plant protection?
Rezzonico F
The New phytologist, 173, 861-861 (2007)
Y Kitahori et al.
Cancer letters, 40(3), 275-281 (1988-06-30)
The promotive effect of 4,4'-methylenebis(N,N-dimethyl)benzenamine (MDBA) on 2-stage thyroid tumorigenesis induced by N-bis(2-hydroxypropyl)nitrosamine (DHPN) in Wistar male rats was investigated. Animals were given i.p. injections of DHPN, and then a basal diet containing 0.0375% MDBA for 19 weeks. In addition
D Q Liu et al.
Zhongguo yao li xue bao = Acta pharmacologica Sinica, 10(4), 339-342 (1989-07-01)
The effects of BDDM on action potentials and slow response action potentials in guinea pig papillary muscle were investigated by microelectrode technique. BDDM prolonged action potentials duration at 30, 50, 90, and 100% repolarization (APD30, APD50, APD90, APD100) and prolonged
4,4'-Methylenebis(N,N-dimethyl)benzenamine.
Report on carcinogens : carcinogen profiles, 10, 151-151 (2004-08-26)