32565
1H-Benzotriazole-(ring-d4) solution
10 μg/mL in acetone, analytical standard
About This Item
Productos recomendados
grado
analytical standard
Nivel de calidad
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
concentración
10 μg/mL in acetone
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicaciones
environmental
Formato
single component solution
cambio de masa
M+4
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
[2H]c1c([2H])c([2H])c2[nH]nnc2c1[2H]
InChI
1S/C6H5N3/c1-2-4-6-5(3-1)7-9-8-6/h1-4H,(H,7,8,9)/i1D,2D,3D,4D
Clave InChI
QRUDEWIWKLJBPS-RHQRLBAQSA-N
Descripción general
Aplicación
- Polar benzotriazolic compounds in water samples by concurrent derivatization–dispersive liquid–liquid microextraction (DLLME) followed by gas chromatography–mass spectrometry (GC-MS).[1]
- Benzothiazoles in indoor samples by liquid chromatography-tandem mass spectrometry (LC-MS/MS).[2]
Producto relacionado
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
1.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
-17.0 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?