76457
Benzotriazole
analytical standard
Sinónimos:
1,2,3-Benzotriazole, 1H-Benzotriazole
About This Item
Productos recomendados
grado
analytical standard
Nivel de calidad
densidad de vapor
4.1 (vs air)
presión de vapor
0.04 mmHg ( 20 °C)
Análisis
≥98.0% (GC)
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
97-99 °C (lit.)
aplicaciones
environmental
pharmaceutical
formato
neat
cadena SMILES
c1ccc2[nH]nnc2c1
InChI
1S/C6H5N3/c1-2-4-6-5(3-1)7-9-8-6/h1-4H,(H,7,8,9)
Clave InChI
QRUDEWIWKLJBPS-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Envase
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
338.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
170 °C - closed cup
Choose from one of the most recent versions:
¿Ya tiene este producto?