410233
1H-Benzotriazole-1-methanol
98%
Sinónimos:
1-(Hydroxymethyl)benzotriazole, 1-Benzotriazolemethanol, NSC 12463
Seleccione un Tamaño
59,80 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
59,80 €
Productos recomendados
Ensayo
98%
idoneidad de la reacción
reaction type: C-C Bond Formation
mp
150-152 °C (lit.)
grupo funcional
hydroxyl
cadena SMILES
OCn1nnc2ccccc12
InChI
1S/C7H7N3O/c11-5-10-7-4-2-1-3-6(7)8-9-10/h1-4,11H,5H2
Clave InChI
MXJIHEXYGRXHGP-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
- Hydrolysis of phenyl esters of a-furoic acid
Used as:
- Corrosion inhibitor of iron in aerated acidic media
- Reactive oxygen scavenger
Reactant for:
- Synthesis of hydroxy-skipped bis-homo-inositols as potential glycosidase inhibitors via Sharpless asymmetric dihydroxylation and substrate-directed anionic hydroxymethylation
- Enantioselective synthesis of aplysin utilizing a palladium-catalyzed addition of an arylboronic acid to an allenic alcohol, followed by Eschenmoser/Claisen rearrangement
- Synthesis of substituted dihydroquinoline carboxylic acids as antitumor and HIV-1 integrase inhibitors
- Gosteli-Claisen rearrangement
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?