Merck
32566
Supelco
1H-Benzotriazole-(ring-d4) solution
50 μg/mL in acetone, analytical standard
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6D4HN3
Número de CAS:
Peso molecular:
123.15
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.24
grado
analytical standard
Nivel de calidad
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
concentración
50 μg/mL in acetone
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicaciones
environmental
Formato
single component solution
cambio de masa
M+4
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
[2H]c1c([2H])c([2H])c2[nH]nnc2c1[2H]
InChI
1S/C6H5N3/c1-2-4-6-5(3-1)7-9-8-6/h1-4H,(H,7,8,9)/i1D,2D,3D,4D
Clave InChI
QRUDEWIWKLJBPS-RHQRLBAQSA-N
Descripción general
Certan Vial
Aplicación
1H-Benzotriazole-(ring-d4) has been used as an analytical standard for the determination of benzothiazoles in indoor samples by liquid chromatography-tandem mass spectrometry (LC-MS/MS).[1]
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
1.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
-17.0 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Benzothiazoles in indoor air from Albany, New York, USA, and its implications for inhalation exposure.
Wan Y, et al.
Journal of Hazardous Materials, 311, 37-42 (2016)