Documentos clave
26286
Jeringa Hamilton® SampleLock
1005SL, volume 5 mL, needle size 22 ga (bevel tip), needle L 51 mm (2 in.)
Seleccione un Tamaño
1 EA
281,00 €
281,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
281,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
41122001
281,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Materiales
bevel tip stainless steel needle (point style 2)
tamaño de la aguja
22 ga (bevel tip)
Características
syringe type Sample Lock
envase
pkg of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Hamilton 81556
aguja L
51 mm (2 in.)
volumen
5 mL
Descripción general
  • Ein Drehventil schließt die Probe in der Spritze ab
  • Eine Kolbensicherung vermeidet den Verlust von Probenmaterial und verhindert, dass der Kolben bei höheremDruck herausgeschossen wird
  • Anschluß an "male" oder "female" Luer-Fittings möglich
  • Interne Standards können durch den Ventilanschluß zu der, in der Spritze gehaltenen Probe, gegeben werden.
Otras notas
OBSERVACIÓN: El conjunto de émbolo para jeringas de muestra con bloqueo no es el mismo que el de otras jeringas de las series 1000 y 1700.
Información legal
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)