Documentos clave
Z683604
Syringe PP/PE without needle
luer lock tip, centered, capacity 10 mL, graduated, 0.5 mL, non-sterile
Sinónimos:
polypropylene syringes
Seleccione un Tamaño
100 EA
77,40 €
77,40 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 EA
77,40 €
About This Item
Código UNSPSC:
42142600
NACRES:
NB.03
77,40 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Agency
suitable for ASTM® 7968
suitable for ASTM® 7979
suitable for EPA 1621
esterilidad
non-sterile
Características
graduated 0.5 mL
envase
pkg of 100 ea bulk packed
capacidad
10 mL
aplicaciones
PFAS testing
Categorías relacionadas
Descripción general
These polypropylene syringes with Luer tips, may be used with any size needle. The rigid polyethylene plungers of these disposable syringes are slightly oversized, creating a tight seal against the walls of the semi-flexible PP barrel, as well as providing an exceptionally smooth draw. No contaminating lubricants added.
Syringes are individually packaged (sterile) except for bulk packed products; these are supplied in plastic bags (non-sterile).
Order needles separately.
Información legal
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Artículos
A complete workflow for estimating the total polyphenol content of apple and banana samples, with gallic acid standard addition curve protocol.