22194-U
Jeringa Hamilton®, gama 1000 GASTIGHT®, aguja extraíble
1005RN, volume 5 mL, needle size 22 ga (bevel tip), needle L 51 mm (2 in.)
Sinónimos:
Precision Gastight Syringe
Seleccione un Tamaño
159,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
159,00 €
Productos recomendados
Materiales
bevel tip stainless steel needle (point style 2)
tamaño de la aguja
22 ga (bevel tip)
descripción
Gastight®
Características
removable needle RN
envase
pkg of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Hamilton 81530
aguja L
51 mm (2 in.)
volumen
5 mL
Categorías relacionadas
Aplicación
- Direct sample injection from a syringe needle into a separation capillary.: This research describes a method for direct injection of samples from a Hamilton® syringe needle into a capillary for separation, showcasing its application in analytical chemistry and laboratory methods for streamlined analysis and enhanced precision in chemical analysis (Opekar et al., 2018).
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)