09928
1-Boc-azetidine-3-carboxylic acid
≥98.0% (TLC)
Nivel de calidad
Análisis
≥98.0% (TLC)
formulario
powder with small lumps
idoneidad de la reacción
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
color
white to faintly beige
aplicaciones
peptide synthesis
cadena SMILES
CC(C)(C)OC(=O)N1CC(C1)C(O)=O
InChI
1S/C9H15NO4/c1-9(2,3)14-8(13)10-4-6(5-10)7(11)12/h6H,4-5H2,1-3H3,(H,11,12)
Clave InChI
NCADHSLPNSTDMJ-UHFFFAOYSA-N
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?