01651
Simulated gastric fluid without enzyme
Dissolution Media Concentrate, Dilute to 6L to conform to USP & EP
About This Item
Productos recomendados
Formulario
liquid
calidad
Dilute to 6L to conform to USP & EP
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
concentración
0.1047-0.1058 M NaCl (after dilution)
0.7068-0.07139 M HCl (after dilution)
pH
1.1-1.3 (25 °C, after dilution)
aplicaciones
clinical
clinical testing
general analytical
Aplicación
1. Prepare a clean, dry mixing vessel of a suitable size, 6L, 10L or 25L.
2. Add purified water to approximately one third of the required volume i.e. 2L, 3L or 8L.
3. Carefully pour the entire contents of the bottle of concentrate into the vessel.
4. Rinse the bottle with purified water and add rinsing′s to the mixing vessel.
5. Add purified water to the required volume.
6. Mix thoroughly.
7. Measure the pH and proceed if within specification.
8. Adjust pH if necessary.
Nota de preparación
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)