11051466001
Roche
dGTP
=98%, solution, 100 mM, suitable for PCR, suitable for DNA sequencing
Sinónimos:
2′-Deoxyguanosine 5′-triphosphate trisodium salt solution, 2′-deoxy-guanosine-5′-triphosphate, deoxy-guanosine-5′-triphosphate, 2′-, dGTP-Na3
Seleccione un Tamaño
103,00 €
Disponible para envío el25 de abril de 2025Detalles
Seleccione un Tamaño
About This Item
103,00 €
Disponible para envío el25 de abril de 2025Detalles
Productos recomendados
Nivel de calidad
descripción
Lithium salt
Ensayo
98%
Formulario
solution
uso
sufficient for 6,250 standard reactions (PCR)
envase
pkg of 250 μL (25 μmol; 100 mM)
fabricante / nombre comercial
Roche
concentración
100 mM
técnicas
DNA amplification: suitable
DNA sequencing: suitable
DNA synthesis: suitable
PCR: suitable
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
[Na+].[Na+].[Na+].NC1=Nc2c(ncn2[C@H]3C[C@H](O)[C@@H](COP([O-])(=O)OP([O-])(=O)OP(O)([O-])=O)O3)C(=O)N1
InChI
1S/C10H16N5O13P3.3Na/c11-10-13-8-7(9(17)14-10)12-3-15(8)6-1-4(16)5(26-6)2-25-30(21,22)28-31(23,24)27-29(18,19)20;;;/h3-6,16H,1-2H2,(H,21,22)(H,23,24)(H2,18,19,20)(H3,11,13,14,17);;;/q;3*+1/p-3/t4-,5+,6+;;;/m0.../s1
Clave InChI
IWGGLKOTEOCWQP-BIHLCPNHSA-K
Categorías relacionadas
Descripción general
dGTP solution in water (pH 7), 100 mM, lithium salt.
Aplicación
Calidad
- ≥98% dGTP (HPLC), ≤1.5% dGDP (HPLC), ≤0.5% dGMP (HPLC)
- Absorbance determination A250/A260, A280/A260, A290/A260
- DNase activity negative, according to the current Quality Control procedures
- Suitability for PCR
Definición de unidad
Otras notas
Our PCR Grade deoxynucleotides are even purer than the lithium salts, to ensure excellent performance in your PCRs. PCR Grade deoxynucleotides contain the sodium salt of the nucleotide in PCR Grade Water.
For your convenience, some of our deoxynucleotides are also available in:
- nucleotide sets (all 4 nucleotides in separate vials)
- ready-to-use nucleotide mixes (premixed solutions of all 4 nucleotides)
They are also vital components of:
- kits (dNTPs, buffer, and polymerase in separate vials)
- ready-to-use mixes [polymerase, nucleotides, and buffer (premixed 2x solutions)]
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
No data available
Punto de inflamabilidad (°C)
No data available
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?