GE27-2090-02
7-Deaza-DGTP
Cytiva 27-2090-02, pack of 2 μmol
Seleccione un Tamaño
337,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
337,00 €
Productos recomendados
Formulario
liquid
envase
pack of 2 μmol
fabricante / nombre comercial
Cytiva 27-2090-02
concentración
5 mM
color
Colorless
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
Categorías relacionadas
Descripción general
Características y beneficios
- For reducing “band compressions” in sequencing gels.
Almacenamiento y estabilidad
Nota de análisis
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)