Documentos clave
BI0344
Sigma-Aldrich
Capping Reagent B ACN/Acetic Anhydride/Lutidine (50/20/30)
Biosynthesis Novabiochem®
About This Item
Código UNSPSC:
41116006
El producto BI0344 no se vende actualmente en su país Póngase en contacto con el Servicio técnico
Nivel de calidad
Línea del producto
Novabiochem®
Formulario
liquid
idoneidad de la reacción
reaction type: Acetylations
reagent type: derivatization reagent
color
yellow
temperatura de transición
flash point 5 °C
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
room temp
Aplicación
BI0344-4000 is packaged in 38/430 glass bottles
BI0344-P4000 is packaged in poly coated glass bottles
DNA Reagents Label Change Explanation
Biosynthesis Novabiochem®
Nota de análisis
Assay (2,6-lutidine)29.0-31.0% v/vAssay (acetic anhydride)19.0-21.0% v/vAssay (acetonitrile)49.0-51.0% v/vColorYellowFormLiquidInfrared Spectrummatches STDWater (H2O)0.05% max
Información legal
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
41.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
5 °C - closed cup