Documentos clave
L050150
Sigma-Aldrich
Cap B2
configured for (ÄKTA® and OligoPilot®)
Sinónimos:
Cap B
Seleccione un Tamaño
500 ML
116,00 €
1.25 L
164,00 €
116,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
500 ML
116,00 €
1.25 L
164,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.21
116,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
tpo
for DNA synthesis
Nivel de calidad
Línea del producto
Proligo Reagents
condiciones de almacenamiento
dry at room temperature
impurezas
≤200 ppm water content (Karl Fischer)
color
clear
idoneidad
conforms to structure (GC, Formulation)
compatibilidad
configured for (ÄKTA® and OligoPilot®)
Descripción general
Cap B solution, containing tetrahydrofuran (THF), pyridine and N-methylimidazole (NMI), is mixed in situ with Cap A solution during the capping (acetylation) reaction. Pyridine is applied as a mild base while NMI provides a powerful acylation catalyst.Tetrahydrofurane has been replaced by acetonitrile in ÄKTA Cap B1 and B2.Cap B is configured for ÄKTA formulation.
Nota de preparación
Acetonitrile / Pyridine 4/6 (v/v)
Otras notas
Cap B2 solution, containing acetonitrile (ACN) and pyridine, is mixed in situ with Cap A and Cap B1 solution during the capping (acetylation) reaction.
Pyridine is applied as a mild base while NMI provides a powerful acylation catalyst.
Información legal
OligoPilot is a registered trademark of Cytiva
ÄKTA is a registered trademark of Cytiva
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
62.6 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
17 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 3
1 of 3