Documentos
8.57008
Sigma-Aldrich
Oxidizing Reagent for DNA Synthesis
0.05M Iodine in Pyridine, Novabiochem®
Sinónimos:
0.05M Iodine in Pyridine, Novabiochem®
About This Item
Código UNSPSC:
12352401
NACRES:
NA.22
Nivel de calidad
200
300
Línea del producto
Novabiochem®
formulario
liquid
idoneidad de la reacción
reaction type: Oxidations
reagent type: oxidant
fabricante / nombre comercial
Novabiochem®
temperatura de transición
flash point 20.0 °C
densidad
0.99 g/cm3
temp. de almacenamiento
2-30°C
Descripción general
Pre-mixed ready-to-use Deblock Reagent
  • 857008.1000: Compatible with Cytiva ÄKTA DNA Synthesisers. Stand alone from Instrument (GL-45 Neck Finish)
  • 857008.2500: Compatible with Cytiva ÄKTA DNA Synthesisers. Stand alone from Instrument (GL-45 Neck Finish)
  • 857008.4000: Compatible with MerMade DNA Synthesisers. Stand alone from Instrument (38mm Neck Finish)
Información legal
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Oral
Órganos de actuación
Thyroid
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
68.0 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
20.0 °C