Documentos clave
L040050
Sigma-Aldrich
Cap A
configured for (ÄKTA® and OligoPilot®)
Seleccione un Tamaño
500 ML
288,00 €
6 X 450 ML
561,00 €
2.5 L
567,00 €
288,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
500 ML
288,00 €
6 X 450 ML
561,00 €
2.5 L
567,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.21
288,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
tpo
for DNA synthesis
Nivel de calidad
Línea del producto
Proligo Reagents
Formulario
liquid
condiciones de almacenamiento
dry at room temperature
impurezas
≤100 ppm water content (Karl Fischer)
color
clear
idoneidad
conforms to structure (GC, Formulation)
compatibilidad
configured for (ÄKTA® and OligoPilot®)
temp. de almacenamiento
room temp
Aplicación
Cap A solution is used after the phosphoramidite reaction/coupling step. This solution aborts chains bearing unreacted 5′hydroxyl groups due to failure of reaction with activated phosphoramidite (typically, 1 to 2% of growing oligonucleotide chains in each synthesis cycle). These unreacted 5′hydroxyl groups are capped with an acetyl group and thus rendered unreactive for subsequent synthesis steps.
Nota de preparación
Acetonitrile / N-Methylimidazole 8/2 (v/v)
Otras notas
Cap A solution, containing acetonitrile (ACN) and N-methylimidazole (NMI), is mixed in situ with Cap B1 and Cap B2 solution during the capping (acetylation) reaction. Pyridine is applied as a mild base while NMI provides a powerful acylation catalyst.
Información legal
OligoPilot is a registered trademark of Cytiva
ÄKTA is a registered trademark of Cytiva
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
35.6 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
2 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)