Documentos clave
869039-M
Sigma-Aldrich
Prolactin, Human Pituitary, Iodination Grade
Sinónimos:
Prolactin, Human Pituitary, Iodination Grade, hPRL
Seleccione un Tamaño
5 μG
461,00 €
461,00 €
Fecha estimada de envío12 de mayo de 2025Detalles
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 μG
461,00 €
About This Item
Número de CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.77
461,00 €
Fecha estimada de envío12 de mayo de 2025Detalles
origen biológico
human
Nivel de calidad
descripción
Merck USA index - 14, 7779
Ensayo
≥98% (weight)
Formulario
solid
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
impurezas
≤0.5% hFSH (weight)
≤1% hGH, hLH, hTSH (weight)
color
white
pI 
5.73
solubilidad
acidified ethanol: soluble
methanol: soluble
temp. de almacenamiento
−20°C
Descripción general
Native, human prolactin from pituitary gland. Single chain peptide hormone required for lactation in mammals. Prolactin receptors are present in breast tissue, adrenals, ovary, testis, kidney, and liver. Potency: ≥30 IU/mg (WHO 3rd IS 84/500).
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Potency: ≥30 IU/mg (WHO 3rd IS 84/500)≥ 30 IU/mg (WHO 1st IRP 75/504)
Advertencia
Toxicity: Carcinogenic / Teratogenic (D)
Nota de preparación
Prepared from tissues of individuals that have been shown by certified tests to be negative for HBsAg and for antibodies to HIV and HCV.
Reconstitución
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C).
Información legal
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Health hazard
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Repr. 1B
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable