8.53081
Boc-Lys(Me)₂-OH
Novabiochem®
Sinónimos:
Boc-Lys(Me)₂-OH
Seleccione un Tamaño
1430,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
1430,00 €
Productos recomendados
Nivel de calidad
Línea del producto
Novabiochem®
Ensayo
≥98% (TLC)
Formulario
powder
idoneidad de la reacción
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
fabricante / nombre comercial
Novabiochem®
aplicaciones
peptide synthesis
grupo funcional
amine
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
[N+H](CCCC[C@H](NC(=O)OC(C)(C)C)C(=O)[O-])(C)C
InChI
1S/C13H26N2O4/c1-13(2,3)19-12(18)14-10(11(16)17)8-6-7-9-15(4)5/h10H,6-9H2,1-5H3,(H,14,18)(H,16,17)/t10-/m0/s1
Clave InChI
KPXRFYHPDPDJSY-JTQLQIEISA-N
Descripción general
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Boc SPPS
Literature references
[1] F. M. F. Chen & N. L. Benoiton (1978) Can. J. Biochem., 56, 150.
[2] W. K. Paik & S. Kim (1971) Science, 174, 114.
Ligadura / enlace
Nota de análisis
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Optical rotation α 25/D (c=1 in methanol): +17.0 - +21.0 °
Purity (TLC(CMA1)): ≥ 98 %
Purity (TLC(0110)): ≥ 98 %
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Artículos
Unnatural amino acids, the non-proteinogenic amino acids that either occur naturally or are chemically synthesized, are becoming more and more important as tools for modern drug discovery research.