8.52051
Fmoc-Tyr-OH
Novabiochem®
Sinónimos:
Fmoc-Tyr-OH, N-α-Fmoc-L-tyrosine
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Línea del producto
Novabiochem®
Análisis
≥93.0% (acidimetric)
≥95.0% (HPLC)
≥96% (TLC)
formulario
powder
idoneidad de la reacción
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
fabricante / nombre comercial
Novabiochem®
mp
175-185 °C
aplicaciones
peptide synthesis
grupo funcional
hydroxyl
temp. de almacenamiento
2-30°C
InChI
1S/C24H21NO5/c26-16-11-9-15(10-12-16)13-22(23(27)28)25-24(29)30-14-21-19-7-3-1-5-17(19)18-6-2-4-8-20(18)21/h1-12,21-22,26H,13-14H2,(H,25,29)(H,27,28)/t22-/m0/s1
Clave InChI
SWZCTMTWRHEBIN-QFIPXVFZSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Fmoc SPPS
Literature references
[1] E. A. Kitas, et al. (1991) Helv. Chim. Acta, 74, 1314.
Ligadura / enlace
Nota de análisis
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Enantiomeric purity: ≥ 99.5 % (a/a)
Purity (TLC(CMA2)): ≥ 96 %
Purity (TLC(157B)): ≥ 96 %
Assay (HPLC, area%): ≥ 95.0 % (a/a)
Solubility (1 mmole in 2 ml DMF): clearly soluble
Assay (acidimetric): ≥ 93.0 %
Water (K. F.): ≤ 2.00 %
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Información legal
Producto relacionado
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable