Saltar a
8.52071
Fmoc-Tyr(PO(OBzl)OH)-OH
≥95.0% (HPLC), for peptide synthesis, Novabiochem®
Sinónimos:
Fmoc-Tyr(PO(OBzl)OH)-OH, N-α-Fmoc-O-benzyl-L-phosphotyrosine
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
1 g
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
290,00 €
5 g
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
1170,00 €
877,50 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
3720,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
5060,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
8430,00 €
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C31H28NO8P
Número CAS:
Peso molecular:
573.53
MDL number:
UNSPSC Code:
12352209
NACRES:
NA.22
290,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicite una orden a granel
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Nombre del producto
Fmoc-Tyr(PO(OBzl)OH)-OH, Novabiochem®
Quality Segment
product line
Novabiochem®
assay
≥90.0% (acidimetric), ≥95% (TLC), ≥95.0% (HPLC)
form
powder
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
manufacturer/tradename
Novabiochem®
mp
90-105 °C
application(s)
peptide synthesis
functional group
Fmoc
storage temp.
15-25°C
SMILES string
[P](=O)(OCc5ccccc5)(Oc1ccc(cc1)C[C@H](NC(=O)OCC2c3c(cccc3)c4c2cccc4)C(=O)O)O
InChI
1S/C31H28NO8P/c33-30(34)29(18-21-14-16-23(17-15-21)40-41(36,37)39-19-22-8-2-1-3-9-22)32-31(35)38-20-28-26-12-6-4-10-24(26)25-11-5-7-13-27(25)28/h1-17,28-29H,18-20H2,(H,32,35)(H,33,34)(H,36,37)/t29-/m0/s1
InChI key
WNFKGEXQEWKECX-LJAQVGFWSA-N
General description
An excellent building block for the preparation of phosphotyrosine-containing peptides [1] by Fmoc SPPS. This derivative can be introduced using standard activation methods, such as PyBOP® and TBTU. Using this reagent, even peptides containing multiple phosphorylation sites have been prepared efficiently by standard Fmoc SPPS methods [1].
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Fmoc SPPS
Literature references
[1] P. White & J. Beythien in ′Innovations & Perspectives in Solid Phase Synthesis and Combinatorial Libraries, 4th International Symposium′, Mayflower Scientific Ltd., Birmingham, 1996, pp. 557.
Analysis Note
Color (visual): white to slight yellow to beige
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Enantiomeric purity: ≥ 98.5 % (a/a)
Purity (TLC(CMA1)): ≥ 95 %
Assay (HPLC, area%): ≥ 95.0 % (a/a)
Solubility (1 mmole in 2 ml DMF): clearly soluble
Assay (acidimetric): ≥ 90.0 %
Water (K. F.): ≤ 1.0 %
Ethyl acetate (HS-GC): ≤ 0.5 %
Acetate (IC): ≤ 0.1 %
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Other Notes
Replaces: 04-12-1156
Legal Information
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
PyBOP is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
8.520588.520708.52090
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
functional group
Fmoc
functional group
Fmoc
functional group
Fmoc
functional group
Fmoc
assay
≥90.0% (acidimetric), ≥95.0% (HPLC), ≥95% (TLC)
assay
≥85.0% (acidimetric), ≥95% (TLC), ≥95.0% (HPLC)
assay
≥90.0% (acidimetric), ≥98% (TLC), ≥98.0% (HPLC)
assay
≥93.0% (acidimetric), ≥96% (TLC), ≥96.0% (HPLC)
product line
Novabiochem®
product line
Novabiochem®
product line
Novabiochem®
product line
Novabiochem®
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
15-25°C
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c