Documentos clave
8.41200
Sigma-Aldrich
2-Chloro-6-fluorobenzoic acid
for synthesis
Sinónimos:
2-Chloro-6-fluorobenzoic acid
Seleccione un Tamaño
25 G
202,00 €
202,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
25 G
202,00 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
174.55
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
Número índice de la CE:
207-105-2
NACRES:
NA.22
202,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Formulario
powder
mp
156-159 °C
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
Fc1c(c(ccc1)Cl)C(=O)O
InChI
1S/C7H4ClFO2/c8-4-2-1-3-5(9)6(4)7(10)11/h1-3H,(H,10,11)
Clave InChI
XNTIGDVFBDJLTQ-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
for synthesis
Aplicación
2-Chloro-6-fluorobenzoic acid for synthesis. CAS 434-75-3, molar mass 174.55 g/mol.
Nota de análisis
Assay (acidimetric)≥ 98.0 %Melting range (lower value)≥ 156 °CMelting range (upper value)≤ 159 °CIdentity (IR)passes test
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable