Merck
297836
Sigma-Aldrich
2-Chloro-4-fluorobenzoic acid
99%
Seleccione un Tamaño
25 G
105,00 €
105,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
25 G
105,00 €
About This Item
Fórmula lineal:
ClC6H3(F)CO2H
Número de CAS:
Peso molecular:
174.56
Beilstein:
1946215
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
105,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Ensayo
99%
Formulario
solid
mp
181-183 °C (lit.)
solubilidad
95% ethanol: soluble 50 mg/mL, clear to very slightly hazy, colorless to very faintly yellow
grupo funcional
carboxylic acid
chloro
fluoro
cadena SMILES
OC(=O)c1ccc(F)cc1Cl
InChI
1S/C7H4ClFO2/c8-6-3-4(9)1-2-5(6)7(10)11/h1-3H,(H,10,11)
Clave InChI
GRPWQLDSGNZEQE-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
2-Chloro-4-fluorobenzoic acid was used in the preparation of 2-(2-chloro-4-fluorophenyl)-benzothiazole[1].
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Synthesis and evaluation of novel benzothiazole derivatives against human cervical cancer cell lines.
Kini S, et al.
Indian Journal of Pharmaceutical Sciences, 69(1), 46-46 (2007)