8.21222
2,3-Dimethylaniline
for synthesis
Sinónimos:
2,3-Dimethylaniline, vic.-o-Xylidine
About This Item
Productos recomendados
presión de vapor
0.13 hPa ( 25 °C)
Nivel de calidad
Análisis
≥98.0% (GC)
formulario
liquid
temp. de autoignición
545 °C
lim. expl.
1-2.7 % (v/v)
mp
2 °C
temperatura de transición
flash point 96 °C
solubilidad
1.5 g/L
densidad
0.99 g/cm3 at 20 °C
temp. de almacenamiento
2-30°C
InChI
1S/C8H11N/c1-6-4-3-5-8(9)7(6)2/h3-5H,9H2,1-2H3
Clave InChI
VVAKEQGKZNKUSU-UHFFFAOYSA-N
Nota de análisis
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.991 - 0.993
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - STOT RE 2
Código de clase de almacenamiento
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
204.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
96 °C - closed cup