Documentos clave
8.18248
Sigma-Aldrich
Dichlorophenylphosphine oxide
for synthesis
Sinónimos:
Dichlorophenylphosphine oxide, Phenylphosphonic acid dichloride, Benzenephosphonic dichloride
Seleccione un Tamaño
100 ML
129,00 €
129,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 ML
129,00 €
About This Item
Fórmula lineal:
C6H5P(O)Cl2
Número de CAS:
Peso molecular:
194.98
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
Número índice de la CE:
212-534-3
NACRES:
NA.22
129,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Ensayo
≥97.0% (GC)
Formulario
liquid
potencia
681 mg/kg LD50, oral (Rat)
mp
1 °C
temperatura de transición
flash point 204 °C
densidad
1.40 g/cm3 at 20 °C
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
[P](=O)(Cl)(Cl)c1ccccc1
InChI
1S/C6H5Cl2OP/c7-10(8,9)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H
Clave InChI
IBDMRHDXAQZJAP-UHFFFAOYSA-N
Nota de análisis
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.396 - 1.400
Identity (IR): passes test
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
399.2 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
204 °C