Documentos clave
8.14095
Sigma-Aldrich
Sodium amide crystalline
for synthesis
Sinónimos:
Sodium amide crystalline
Seleccione un Tamaño
100 G
63,20 €
1 KG
311,00 €
63,20 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 G
63,20 €
1 KG
311,00 €
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
H2NNa
Número de CAS:
Peso molecular:
39.01
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
Número índice de la CE:
231-971-0
NACRES:
NA.22
63,20 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
grado
for synthesis
synthesis grade
Nivel de calidad
Ensayo
≥95.0% (acidimetric)
Formulario
crystals
temp. de autoignición
450 °C
bp
400 °C/1013 hPa
mp
210 °C
densidad
1.39 g/cm3 at 25 °C
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
[Na]N
InChI
1S/H2N.Na/h1H2;/q-1;+1
Clave InChI
ODZPKZBBUMBTMG-UHFFFAOYSA-N
Nota de análisis
Assay (acidimetric): ≥ 95.0 %
Pictogramas
FlameCorrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Water-react 2
Código de clase de almacenamiento
4.3 - Hazardous materials, which set free flammable gases upon contact with water
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable