8.07050
2-Propyn-1-ol
for synthesis
Sinónimos:
2-Propyn-1-ol, Propargyl alcohol, Propinol, Ethynyl carbinol
Seleccione un Tamaño
48,10 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
48,10 €
Productos recomendados
presión de vapor
10 hPa ( 20 °C)
Nivel de calidad
Formulario
liquid
temp. de autoignición
365 °C
potencia
56 mg/kg LD50, oral (Rat)
lim. expl.
1.9-86.2 % (v/v)
pH
3 (20 °C, 500 g/L in H2O)
bp
114-115 °C/1013 hPa
mp
-53 °C
temperatura de transición
flash point 33 °C
solubilidad
1000 g/L
densidad
0.95 g/cm3 at 20 °C
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
OCC#C
InChI
1S/C3H4O/c1-2-3-4/h1,4H,3H2
Clave InChI
TVDSBUOJIPERQY-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
Nota de análisis
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
91.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
33 °C - closed cup
Listados normativos
Los listados normativos se proporcionan para los productos químicos principalmente. Para los productos no químicos sólo se puede proporcionar información limitada. Si no hay ninguna entrada, significa que ninguno de los componentes está en la lista. Es obligación del usuario garantizar el uso seguro y legal del producto.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)