318558
3-(Trimethylsilyl)propargyl alcohol
99%
Sinónimos:
3-(Trimethylsilyl)-2-propyn-1-ol
About This Item
Productos recomendados
Análisis
99%
formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.451 (lit.)
bp
76 °C/11 mmHg (lit.)
densidad
0.865 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
C[Si](C)(C)C#CCO
InChI
1S/C6H12OSi/c1-8(2,3)6-4-5-7/h7H,5H2,1-3H3
Clave InChI
ZVGCJDPEKKEYES-UHFFFAOYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
152.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
67 °C - closed cup