Novagen Sf9 Insect Cells are adapted for use in serum-free medium, such as BacVector Insect Cell Medium, catalog number 70590, as well as in medium containing serum.
71104-M
Sf9 Insect Cells - Novagen
Spodoptera frugiperda (Sf9)), epithelial
Sinónimos:
InsectDirect™ System- Sf9 Cells
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
Sf9 Insect Cells - Novagen, Serum-free, adapted Sf9 cells
origen biológico
(Spodoptera frugiperda (Sf9))
Nivel de calidad
fabricante / nombre comercial
Novagen®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
modo de crecimiento
adherent or suspension
morfología
epithelial
técnicas
microbiological culture: suitable
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
-140 to -196°C
Categorías relacionadas
Descripción general
Componentes
Advertencia
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Los clientes también vieron
-
Are these cells adapted to serum free media?
1 respuesta-
¿Le ha resultado útil?