Documentos clave
614350
Sigma-Aldrich
Tomatidine, HCl
A steroidal alkaloid that structurally resembles Cyclopamine, but lacks the capacity to inhibit Shh (Sonic Hedgehog) signaling. Reported to be non-teratogenic.
Sinónimos:
Tomatidine, HCl
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C27H45NO2 · xHCl
Número de CAS:
Peso molecular:
415.65 (free base basis)
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
Nivel de calidad
Ensayo
≥90% (TLC)
Formulario
solid
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
color
off-white
solubilidad
DMF: 2 mg/mL
DMSO: 2 mg/mL
ethanol: 2.5 mg/mL
chloroform: methanol (1:1): 50 mg/mL
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
2-8°C
InChI
1S/C27H45NO2.ClH/c1-16-7-12-27(28-15-16)17(2)24-23(30-27)14-22-20-6-5-18-13-19(29)8-10-25(18,3)21(20)9-11-26(22,24)4;/h16-24,28-29H,5-15H2,1-4H3;1H/t16-,17-,18-,19-,20+,21-,22-,23-,24-,25-,26-,27+;/m0./s1
Clave InChI
SXXHVPYRDFJKPG-XRWUXUKGSA-N
Descripción general
A steroidal alkaloid that structurally resembles Cyclopamine (Cat. No. 239803), but lacks the capacity to inhibit Shh (Sonic Hedgehog) signaling. Reported to be non-teratogenic.
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Cell permeable: no
Primary Target
Negative control for Shh (Sonic Hedgehog) signaling
Product does not compete with ATP.
Reversible: no
Envase
Packaged under inert gas
Advertencia
Toxicity: Standard Handling (A)
Nota de preparación
Slight warming may be required to achieve complete solubilization.
Reconstitución
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 3 months at -20°C.
Otras notas
Berman, D.M., et al. 2003. Nature,425, 846.
Thayer, S.P., et al. 2003. Nature,425, 851.
Watkins, D.N., et al. 2003. Nature422, 313.
Cooper, M.K., et al. 1998. Science280, 1603.
Kim, S.K. and Melton, D.A. 1998. Proc. Natl. Acad. Sci. USA95, 13036.
Información legal
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable